Learn More
Probenecid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
It is a uricosuric drug, that is, it increases uric acid excretion in the urine. It is primarily used in treating gout and hyperuricemia. Probenecid was developed as an alternative to caronamide to competitively inhibit renal excretion of some drugs, thereby increasing their plasma concentration and prolonging their effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), Lösungen aus Alkalihydroxiden, Ethanol (100 mM), Aceton, Chloroform, Natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), Methanol, verdünnten Säuren (praktisch unlöslich), verdünnten Alkalien und Äther (schwer löslich).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Löslich in Wasser (teilweise mischbar), Lösungen aus Alkalihydroxiden, Ethanol (100 mM), Aceton, Chloroform, Natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), Methanol, verdünnten Säuren (praktisch unlöslich), verdünnten Alkalien und Äther (schwer löslich).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Probenecid |
Schmelzpunkt | 198°C to 199°C |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Menge | 2.5 g |
Merck Index | 14,7754 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly miscible),solutions of alkali hydroxides,,ethanol (100 mM),acetone,chloroform,sodium hydroxide (1 M),DMSO (100 mM),methanol,dilute acids (practically insoluble),dilute alkalies,and ether (slightly soluble). |
Formelmasse | 285.36 |
Reinheit (%) | 98% |