Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Tect-Agar TWI-Kontaktplatte (TSA-Agar mit Inhibitoren)
Nehmen Sie problemlos Proben von gereinigten und desinfizierten Oberflächen mit dreifach verpackten, bestrahlten Platten. Die enthaltenen Enthemmer neutralisieren Oberflächendesinfektionsmittel und unterstützen die Wiederfindung von Mikroorganismen.
Marke: Thermo Scientific™ PO0678D
34.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pro-Tect Agar TWI Abklatschplatten mit Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und Tween 80 eignen sich nach der Reinigung und Desinfektion mühelos für die Probe von Oberflächen, um Oberflächendesinfektionsmittel zu neutralisieren und die Rückgewinnung von Mikroorganismen zu erleichtern. Die Platten sind dreifach verpackt und für Sterilität bestrahlt.
Rationalisieren Sie die Umweltüberwachung von Reinraumumgebungen mit dreifach verpackten, bestrahlten Pro-Tect Agar-Kontaktplatten für die Oberflächenprobenahme.- Sicher: Der kuppelförmige Boden verhindert das Herausfallen von Agar aus der Schale
- Einfach in der Handhabung: Durch die GripFit™ Technologie können die Deckel während der Handhabung nicht verrutschen, während der Umgebungsüberwachung aber leicht entfernt werden
- Unkomplizierte Interpretation der Ergebnisse: Die gitterförmig unterteilte Bodenbeschichtung der Platten ermöglicht die einfache Berechnung der koloniebildenden Einheiten (KBE) aus Oberflächentests. So kann das Labor feststellen, ob die Konzentration der Kontaminanten innerhalb der vordefinierten, akzeptablen Grenzen liegt
- Einfach stapelbar: Das erhöht die Stabilität bei Handhabung und Transport. Die reduzierte Luftzirkulation verhindert das Austrocknen der Platten
- Konsistenz: Herstellung mit einem speziellen automatischen Verfahren, um eine glatte und gleichmäßige Verteilung des Agars auf jeder Platte zu gewährleisten
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
13 mL |
Pro-Tect TWI | |
Agar | |
1 x 20 Platten |