Learn More
Thermo Scientific™ Pro-Tect Agar-Platte (Dreifachverpackung), bestrahlt
Mit dieser dreifach verpackten Platte für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie die am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
Marke:  Thermo Scientific™ PO0746B
23.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12992628
  • 24.30 € / 10 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erleben Sie die Zuverlässigkeit von Reinräumen auf neuster Ebene mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Pro-Tect Agar-Platte (Dreifachverpackung), bestrahlt – komplett mit Neutralisatoren zur Deaktivierung möglicher Reste von Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln. Die Platte enthält Trypton-Soja-Agar, das Wachstum einer Vielzahl von Organismen zu fördern.
Verwenden Sie die Pro-Tect Agar-Platte (Dreifachverpackung), bestrahlt, für eine mühelose Umweltüberwachung und Sterilitätskontrolle, während Sie die möglichen Reste von Desinfektionsmitteln und Konservierungsmitteln neutralisieren.
  • Steril: Die Platten werden bestrahlt und dreifach in transparenter Verpackung verpackt.
  • Konsistent: Das automatisierte Herstellungsverfahren gewährleistet eine glatte und gleichmäßig verteilte Agar-Schicht auf jeder Platte.
  • Optimiert: Die Produkte werden quantitativen Tests zur Qualitätskontrolle mit einer geringen Konzentration an Inokulum unterzogen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Gebrauchsfertig: praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Strohfarben, transparent
Pro-Tect Agar-Platte (Dreifachverpackung), bestrahlt
UK
19,5 g ± 1,0 g
10/Packung
2 bis 25 °C
90 mm-Platte
Agar
Dreifach verpackt - bestrahlt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4500148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog NumberPO0746B
Chargennummer4497493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberPO0746B
Chargennummer4488670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberPO0746B
Chargennummer4483251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog NumberPO0746B
Chargennummer4482553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberPO0746B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pro-Tect Agar-Platte (Dreifachverpackung), bestrahlt >