Learn More
Lauda™ Kühl-/Heizzirkulator Pro RP 250 E mit CEE7/7-Stecker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16863090
Click to view available options
:
Kühl-/Heizzirkulator Pro RP 250 E mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16863090
Marke: Lauda™ L002494
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Thermostatzirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und integriertem Kühlsystem
  • Thermostatzirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie
  • Integriertes Kühlsystem
  • Helles und kontrastreiches grafisches OLED-Display
  • Integriertes Programmiergerät, ein Programm mit max. 20 Segmenten
  • Bedienung mit Cursortasten und Softkeys
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Die Bedienerkonsole kann abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden
  • Turmausführung mit kleiner Stellfläche
  • Das geringe Füllvolumen ermöglicht schnelle Temperaturänderungen
  • Badgefäß aus Edelstahl, isoliert, mit Überlauf und Ablasshahn
  • LAUDA Varioflex Druck-/Saugpumpe mit acht wählbaren Stufen, Anschlüsse hinten
  • Standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
  • Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • SmartCool System für energiesparende digitale Kühlungssteuerung einschließlich Kompressorkontrolle
  • Hybridkühlsystem: Wärmeabfuhr zusätzlich zum Kühlwasser
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: -50 bis 200 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,05 ± k
    • Max. Heizleistung: 2,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Max. Pumpendruck: 0,7 bar
    • Max. Förderdruck der Pumpe: 22 l/min
    • Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): M16x1
    • Ein-Auslass Ø Oliven: 13 mm
    • Mindestfüllvolumen: 2,4 L
    • Höchstfüllvolumen: 4,4 L
    • Gesamtmaße (B x T x H): 300 x 430 x 675 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Kühlleistung (Pumpenstufen):
      • 20 °C (8), Ethanol; 1,5 kW
      • 10 °C (8), Ethanol; 1,44 kW
      • 0 °C (8), Ethanol; 1,2 kW
      • -10 °C (8), Ethanol; 0,84 kW
      • -20 °C (4), Ethanol; 0,54 kW
      • -30 °C (4), Ethanol; 0,29 kW
      • -40 °C (4), Ethanol; 0,11 kW
      • -45 °C (4), Ethanol; 0,04 kW
      • -50 °C (2), Ethanol; 0,02 kW
    • Standardzubehör:
      • Zwei Schraubverschlüsse, zwei Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
  • Spezifikation
    Spannung 230 V