missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ – Blue E. coli 0157 Latextestreagenzien-Kits
Nur eine Kolonie reicht für den Test aus, so dass selbst ein begrenztes Wachstum nachgewiesen werden kann
Marke: Pro-Lab Diagnostics™ PL.070B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Entwickelt, um die Möglichkeit von Kreuzreaktionen mit E. hermanii und anderen Sorbitol-negativen Escherichia-Arten zu beseitigen
- Latex-Agglutination
- Testergebnisse in 2 Minuten
- CLIA-Komplexität: Ohne Verzicht
- Empfindlichkeit von 100 %
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
E. coli Serogruppe O157 | |
Blaues E. coli O157 Latex-Testreagenz-Kit | |
50 Tests |
Ohne Verzicht | |
1 | |
E. coli O157 Latex-Reagenz 3.1 ml, Latex-Reagenz 1.5 ml mit Negativkontrolle, mit 1.5 ml Positivkontrolle, 25 Agglutinationskarten, 75 Mischstäbchen | |
2 min |