Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Impfösen aus Nickelchromdraht, zertifiziert/kalibriert
Für Anwendungen, bei denen eine strenge Kalibrierung erforderlich ist
Marke:  Pro-Lab Diagnostics™ PL107/8-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12352048
  • 14.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Schutzhülle und Kalibrierungszertifikat
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzelschlaife
  • Hergestellt aus vernickeltem Messing oder Aluminium
Bestellinformation
Packung zu 5 Ösen
Spezifikation
Spezifikation
8 in.
Leichtes Aluminium
Pro-Loops™ Impfösen
20,3 cm
Halter für Impfösen