Learn More
Abnova™ PRKCB Split FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FS0055.200uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
MGC41878, PKC-beta, PKCB, PRKCB1, PRKCB2 | |
5579 | |
200 μl |
Tube | |
Proteinkinase C, Beta | |
PRKCB | |
DNA/RNA | |
Flüssigkeit |