Learn More
Epredia™ PrintMate™ Schlitzkassetten
Epredia™ PrintMate Kassetten™ sind für die sichere Aufbewahrung von eingeschnittenem Gewebe für Verarbeitung, Einbettung und Schneiden des Gewebes konzipiert. PrintMate Kassetten bieten bei der Verwendung mit dem Epredia™ PrintMate™ und dem Epredia™ SlideMate™ Barcode-Scanner eine außergewöhnliche Scangenauigkeit und -zuverlässigkeit.
Marke: Epredia™ B851120BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PrintMate geschlitzte Gewebekassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
Die PrintMate geschlitzten Einbettkassetten wurden für optimale Arbeitsabläufe und Druckvorgänge mit den Drucksystemen PrintMate Classic und PrintMate AS für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Die gleichmäßige, texturierte Druckoberfläche ist optimal für jederzeit hochwertigen Druck. Für zusätzliche Informationen sind die rechte und linke Seite strukturiert und mit geeigneten Stiften versehen, um eine klare Handschrift zu gewährleisten. Die Deckelverschlüsse wurden zwecks einfacher Handhabung mit niedriger Öffnungs- und Schließkraft angepasst und bieten gleichzeitig die Sicherheit, die für die Verarbeitung erforderlich ist.Erhältlich in Röhrchen für automatischen Druck oder lose für den manuellen Einsatz und in zwölf Farben für eine verbesserte Workflow-Identifizierung.
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
10 Röhrchen mit 75 Kassetten, insgesamt 750 pro Karton | |
Ja | |
Geschlitzte Kassette |
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten | |
Beidseitig anschlagbar | |
Blau |