Learn More
Epredia™ PrintMate™ Schlitzkassetten
Epredia™ PrintMate Kassetten™ sind für die sichere Aufbewahrung von eingeschnittenem Gewebe für Verarbeitung, Einbettung und Schneiden des Gewebes konzipiert. PrintMate Kassetten bieten bei der Verwendung mit dem Epredia™ PrintMate™ und dem Epredia™ SlideMate™ Barcode-Scanner eine außergewöhnliche Scangenauigkeit und -zuverlässigkeit.
Marke: Epredia™ A84210060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PrintMate geschlitzte Gewebekassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen routinemäßige histologische Proben.
1000 lose gekerbte PrintMate KassettenSpezifikation
Slotted Pore | |
Ja | |
Blaugrün | |
Biopsiekassette |