Learn More
Epredia™ PrintMate™ Biopsiekassetten
PrintMate Biopsiekassetten sorgen für außerordentliche Benutzerfreundlichkeit und Druckklarheit. Zur Verwendung mit Biopsieproben.
Marke: Epredia™ B851080WH
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PrintMate Biopsie-Kassetten sind in Röhrchen oder lose verpackt erhältlich und schützen Biopsieproben bei gleichzeitiger Flüssigkeitsströmung für eine effiziente Verarbeitung.
Der Bereich der PrintMate Einbettkassetten wurde für optimale Arbeitsabläufe und Druckvorgänge mit den Drucksystemen PrintMate Classic und PrintMate AS für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Die gleichmäßige, texturierte Druckoberfläche ist optimal für jederzeit hochwertigen Druck. Für zusätzliche Informationen sind die rechte und linke Seite strukturiert und mit geeigneten Stiften versehen, um eine klare Handschrift zu gewährleisten. Die Deckelverschlüsse wurden zwecks einfacher Handhabung mit niedriger Öffnungs- und Schließkraft angepasst und bieten gleichzeitig die Sicherheit, die für die Verarbeitung erforderlich ist.Erhältlich in Röhrchen für automatisches Laden oder lose für den manuellen Einsatz und in zwölf Farben für eine verbesserte Workflow-Identifizierung.
Spezifikation
Kleine quadratische Poren | |
Vier Spender mit 250 Kassetten oder 1.000 pro Karton. | |
Ja | |
PrintMate Biopsiekassette für PrintMate Drucker |
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten | |
Beidseitig anschlagbar | |
Weiß |