Learn More
Zeiss™ Primostar 3
Robustes und kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Full-Köhler steht für Übertragungs-Hellfeld-Mikroskopie mit einem Fototubus zum Hinzufügen einer Kamera.
Marke:  Zeiss™ 415501-­0041-­000
Artikelnummer. 17244443
  • 2750.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Primostar 3 ist ein robustes und dennoch kompaktes Standmikroskop für digitale Lehre und Routinearbeiten im Labor.Der Primostar 3 ist zuverlässig und robust, da er aus einem stabilen Metallrahmen besteht und gleichzeitig leicht ist.Der Primostar 3 wurde auch für maximale Anwenderfreundlichkeit entwickelt.
  • Fixed-Köhler - ideal für die Ausbildung.
  • Die Fixed-Köhlerö-Versionen von Primostar 3 sind vorjustiert mit einem Sichtfeld von 20 mm. Ausgewählte Objektive und Okulare sind bereits vorhanden, so dass keine Zeit mit der Einrichtung verloren geht.Schließen Sie einfach Ihr Mikroskop an und beginnen Sie Ihren Kurs.
  • Full-Köhler - ideal für die Lehre und Routine-Laborarbeit
  • Voll-Köhler-Versionen von Primostar 3 mit Sichtfeld von 22 mm geben während der Verwendung der Köhler-Beleuchtung die Möglichkeit, zu lehren.In vordefinierten Paketen ist bereits eine Auswahl an Objektivlinsen und Okularen vorhanden.Profitieren Sie in Ihrer tagtäglichen Arbeit von einer entspannten Haltung und einem vergrößerten Bühnenantrieb.Wenn Sie mehr Proben haben, können Sie den Doppel-Objektträger-Halter verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Fototubus und ein Full-Köhler-Stativ
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Zeiss™ Primostar 3 > Fototubus und Full-Köhler-Ständer