Learn More
Invitrogen™ PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer
Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit dem PrimeFlow™ RNA Assay
Marke: Invitrogen™ 88-18006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.00000kg
Beschreibung
- Dieser PrimeFlow™ microRNA-Vorbehandlungspuffer ist für die Verwendung in Kombination mit dem PrimeFlow™ RNA-Assay (Kat.-Nr. 88-18005-204) für den optimalen Nachweis von microRNA und anderer kleiner RNA mittels Durchflusszytometrie konzipiert.
- Da microRNA-Moleküle eine begrenzte Anzahl von Zielsondenbindungsstellen pro Molekül aufweisen, empfehlen wir die Verwendung von Typ 1, Alexa Fluor™ 647 oder Typ 10, Alexa Fluor™ 568 Zielsondensätzen für optimale Sensitivität.
- Dieser Puffer kann auch in Kombination mit dem PrimeFlow™ Fixierungs-/Permeabilisierungspuffer-Set (Kat.-Nr. 88-17000-210) zur Bewertung der Antikörperleistung für intrazelluläre Ziele verwendet werden.
- Befolgen Sie das Protokoll, das diesem Datenblatt beigefügt ist. Bitte beachten Sie, dass nach den Hybridisierungsschritten des PrimeFlow RNA-Assays zusätzliche Veränderungen der Antikörperleistung beobachtet werden können.
- Die PrimeFlow™ RNA Assay und Target Probe Sets für Gene von Interesse sind separat erhältlich.
Spezifikation
PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Concentrate (4x): Kat. 00-16009, 25 ml, bei 2 bis 8 °C lagern PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Diluent: Kat. 00-16008, 75 ml, bei 2 bis 8 °C lagern |
|
microRNA-Vorbehandlungspuffer | |
100 Tests | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.