Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Gibco™ Primäre Ratte Cortex Neuronen, Sprague Dawley, sind aus Sprague Dawley Ratten-Embryonen (Tag 18) isoliert und kryokonserviert.
267.00 € - 726.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | In Flüssigstickstoff lagern. |
---|---|
Age | Fötal |
Zelltyp | Nervenzellen |
Culture Type | Säugetierzellkultur |
Form | Kryokonserviert |
Beschreibung
Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 – 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
• Hohe Lebensfähigkeit: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
• Hohe Reinheit: Mehr als 90 % neuronaler Phänotyp
• Funktionell validiert: Getestet auf spontanen synchronen Calciumfluss und synaptische Ausschüttung
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Nervenzellen | |
Kryokonserviert | |
Cortex | |
Zellreinheit, Sterilität, Viabilität, Mykoplasma |
Fötal | |
Säugetierzellkultur | |
Ratte | |
Cortex-Neuron Ratte |