Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Artikelnummer. p-7076163
Click to view available options
Menge:
1 x 106
4 x 106
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15343816
Marke: Gibco™ A15585
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Primäre Maus kortikale Neuronen
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Gibco primäre Maus-Kortikalneuronen sind aus C57BL/6 embryonalen 17-Tage-Mäusen isoliert und kryokonserviert. Eine flexible, gebrauchsfertige und qualitativ hochwertige Alternative zu frischen Neuronen. Jedes Fläschchen enthält 1 Million Zellen pro ml. Diese Neuronen erbringen nach dem Auftauen kontinuierlich eine Viabilität im Bereich von 50 bis 80 %, besitzen eine hohe neuronale Reinheit und sind für ihre Funktionalität validiert.
• Hohe Lebensfähigkeit: Viabilität nach dem Auftauen von 50 % oder mehr
• Hohe Reinheit: Mehr als 98 % neuronaler Phänotyp
• Funktionell validiert: Getestet auf langfristiges Überleben, Neurotransmitter-Ansprechen und Transduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inhalt und Lagerung In Flüssigstickstoff lagern.
Age Fötal
Zelltyp Nervenzellen
Culture Type Säugetierzellkultur
Form Kryokonserviert
Spezies Maus
Tissue Cortex
Anzahl Zellen 1 Millionen
Produkttyp Kortikales Neuron Maus
Menge 1 x 106
Bemerkungen Der Mausstamm ist C57BL/6
Getestet auf Sterilität, Viabilität, Mykoplasma
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado