Learn More
Prilocain, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.90 € - 216.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 721-50-6 |
---|---|
Summenformel | C13H20N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 220.32 |
MDL-Nummer | MFCD00048681 |
InChI-Schlüssel | MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512 |
PubChem CID | 4906 |
ChEBI | CHEBI:8404 |
IUPAC-Name | N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid |
SMILES | CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15305068
|
Thermo Scientific Acros
456220010 |
1 g |
78.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15315068
|
Thermo Scientific Acros
456220050 |
5 g |
216.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
721-50-6 | |
220.32 | |
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N | |
4906 | |
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid |
C13H20N2O | |
MFCD00048681 | |
prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512 | |
CHEBI:8404 | |
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C |
Spezifikation
Prilocaine | |
36.0°C to 38.7°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
C13H20N2O | |
prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512 | |
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C | |
220.32 | |
CHEBI:8404 | |
98% |
721-50-6 | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD00048681 | |
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N | |
N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid | |
4906 | |
220.31 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen,falls vorhanden und leicht möglich.
Weiter spülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 211-957-
- Prilocaine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only