Learn More
Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter
Entscheiden Sie sich für eine dieser Thermo Scientific™ Vorbehandlungskartuschen und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers am Aufstellort nicht den Anforderungen des Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Marke: Thermo Scientific™ 09.4003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Vorbehandlungskassetten und -filter, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystems entspricht.
Setzen Sie die Vorbehandlung ein, wenn die Qualität Ihres Speisewassers nicht den Anforderungen Ihres Systems entspricht.Spezifikation
Vorbehandlungsfilter für das Smart2Pure-System. Umfasst Filtergehäuse und 1 µm-Filter | |
Smart2Pure, LabTower RO, LabTower TII | |
Vorbehandlungsfilter |