Learn More
Invitrogen™ PrestoBlue™ and PrestoBlue™ HS Cell Viability Reagents
Artikelnummer. p-200102300
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
HS
Standard
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Mikrogramm
25 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12023725
Marke: Invitrogen™ A13261
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Monitor cell proliferation and viability with the resazurin-based PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents. These nontoxic and cell permeable reagents quantitatively measure cell viability in as little as 10 minutes using absorbance- or fluorescence-based microplate readers.
PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, nontoxic, resazurin-based solutions that function as long term kinetic cell health indicators for fluorescence and absorbance-based microplate assays. These reagents are cell permeable and use the reducing power of living cells to quantitatively measure cell proliferation and viability in as little as 10 minutes. PrestoBlue HS Cell Viability Reagent is an improved version of PrestoBlue reagent, containing highly purified resazurin, which increases sensitivity and reduces background in cell proliferation assays. Add the power of multiplexing with reagents such as the CyQUANT Direct assay to improve your data analysis.
Erzielen Sie hochwertige Zellviabilitätsergebnisse und eine sofortige Zeitersparnis mit PrestoBlue™ Cell Viability Reagent. PrestoBlue™ ist eine gebrauchsfertige, membrangängige Resazurin-basierte Lösung, die wie eine Zellviabilitätsanzeige funktioniert. Sie nutzt dazu die Reduktionskraft lebender Zellen zur quantitativen Messung der Zellproliferation. Bei Zugabe zu Zellen wird das PrestoBlue™ Reagenz durch die Reduktionsumgebung der lebenden Zelle modifiziert und färbt sich rot. Zugleich wird es stark fluoreszierend. Diese Farbänderung kann durch Fluoreszenz- oder Absorptionsmessungen nachgewiesen werden.
Mit dem PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz können Sie Folgendes:
  • Sparen Sie Zeit mit einem nur 10 Minuten dauernden Inkubationsschritt.
  • Erzielen Sie hochwertige Ergebnisse mit einem großen Dynamikbereich
  • Erleben Sie bequemes Arbeiten mit dem homogenen Format für Hinzufügen und Lesen
  • Überwachen Sie lebende Zellen und führen Sie nachfolgende funktionelle Assays durch
    Zehnminütige Inkubationen
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist als einziges Live-Zellviabilitätsreagenz auf dem Markt in der Lage, üblicherweise in weniger als 10 Minuten nach Zugabe des Reagenzes belastbare Daten zu liefern. Alle anderen Reagenzien auf Resazurin-Basis für die Zellviabilität auf dem Markt erfordern eine Inkubation von ein bis vier Stunden mit dem Reagenz, bevor Daten erfasst werden.
    Qualitativ hochwertige Ergebnisse
    Basierend auf Zelltyp und Inkubationszeit kann das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz sogar so geringe Mengen wie 12 Zellen pro Well in einer 384-Well-Platte erkennen. Nach zehn Minuten Inkubation kann das PrestoBlue™ Reagenz Zellen linear abwärts bis zu 98 Zellen⁄Well mit einem Z’-Wert größer als 0,5 erkennen.
    Homogenes Assay-Format
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz ist ein reines Zusatzreagenz. Ohne die Schritte der Zelllyse oder Solubilisierung, wie sie bei anderen auf dem Markt erhältlichen Assays notwendig sind, wird die Bearbeitungszeit minimiert.
    Live Cell Assay
    Das PrestoBlue™ Zellviabilitätsreagenz erfordert keine Zelllyse. Die Zellen können bis zu 24 Stunden in Anwesenheit des PrestoBlue™ Zellviabilitätsprodukts inkubiert werden. Entfernen Sie einfach das Reagenz von den Zellen und ersetzen Sie es durch Nährmedium für die weitere Proliferation.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelltyp Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen
    Farbe Blau
    Konzentration 10 X
    Inhalt und Lagerung 4 °C, vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Kolorimetrisch, Fluoreszenz
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, HTS-Lesegerät
    Produkttyp Reagenz
    Farbstofftyp Resazurin
    Emission 590 bis 615 nm
    Excitation Wavelength Range 535 bis 560 nm
    Form Flüssig
    Format 96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte
    Inkubationszeit 10 Min. – 2 Std
    Produktlinie PrestoBlue
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Standard
    Menge 25 ml
    Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Durchsatz Geeignet für hohe Durchsätze