Learn More
JULABO™ PRESTO W80 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Für hochpräzise Temperaturregelung und schnelle Temperaturänderungen. Julabo™ PRESTO W80 Temperaturregelsystem/Prozesssystem verfügt über Komponenten, die eine extrem schnelle Kompensation exothermer und endothermer Reaktionen ermöglichen.
Marke: JULABO™ 9421801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für hochpräzise Anwendungen bei Außentemperaturen
- Schnelles Heizen und Kühlen
- Große Betriebstemperaturbereiche ohne Flüssigkeitswechsel
- Höchste Leistung bei geringer Stellfläche
- Das platzsparende Design optimiert die Platznutzung in Ihrem Labor
- 5.7TFT-Touchscreen in Industriefarbtönen
- USB- (Host und Gerät) und Ethernet-Konnektivität
- SD-Kartensteckplatz
- RS232 / optional RS485 / optional Profibus DP
- Stand-by-Eingang
- Wassergekühlt
- Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 208 V/60 Hz
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1 | |
250 °C | |
65 x 43 x 126 cm | |
159 kg | |
System zur Temperaturregelung | |
230 V |
RS232, SD-Speicherkarte, USB, Ethernet, Modbus | |
-80 °C bis +250 °C | |
PRESTO™ W80 | |
TFT-Touchscreen | |
Ideale Lösung für hochpräzise, externe Temperieraufgaben |