Learn More
Julabo™ PRESTO W40 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Hochpräzise Temperaturregelung und schnelle Temperaturwechselkapazität
Marke: Julabo™ 9421401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Prozessthermostat der neuen Generation.Ob Reaktortemperierung, Materialstresstests oder Temperatursimulation der neue Prozessthermostat PRESTO™ regelt Temperaturen hochpräzise und gewährleistet schnelle Temperaturwechsel. Durch den Einsatz hocheffizienter Komponenten kompensiert er exo- und endotherme Reaktionen extrem schnell. Ein ständig kontrollierter Druckaufbau schützt Ihre Applikationen und Investitionen. Permanente interne Überwachungen und selbstschmierende Pumpen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Das integrierte 5,7 Industrie-Touchpanel bietet eine klare und übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen und steigert den Bedienkomfort.• Für hochpräzise, externe Temperieraufgaben
• Extrem kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
• Grosse Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
• Höchste Leistung bei kompakter Bauweise
• Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
• NEU 5,7 Farb-Industrie-Touchpanel
• NEU USB (Host und Device)
• NEU Ethernet-Schnittstelle
• NEU SD-Card-Slot
• RS232/RS485/Profibus DP
• Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1 | |
59 cm | |
-40 °C bis +250 °C | |
PRESTO™ W40 | |
TFT-Touchscreen | |
Ideale Lösung für hochpräzise, externe Temperieraufgaben |
67 cm | |
250 °C | |
33 cm | |
78 kg | |
System zur Temperaturregelung | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ PRESTO W40 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM > 1-Stufen-Wasserkühlung; Bereich:-40 bis +250 °C; Heizleistung:2,7kW
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur