Learn More
Buerkle™ Drucksprühgerät für Lebensmittel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 mL
Beschreibung
ulliDas Drucksprühgerät für Lebensmittel verfügt über ein transparentes Sichtfenster, damit der Füllstand leicht abgelesen werden kann./liliIm gummibeschichteten Ringständer kann das Sprühgerät sicher abgesetzt werden./liliDas integrierte Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 3 bar)./liliDie einstellbare Düsenmutter ermöglicht die individuelle Einstellung des Sprühstrahls ndash; von einem feinen Sprühnebel bis zu einem starken Strahl./liliDer ergonomische Griff sorgt für einen komfortablen Halt des Drucksprühgeräts./liliTeile mit Medienkontakt aus PE, PP, VMQ, V2A/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1200 mL |
Farbe | weiß |
Beschreibung | Lebensmittelechte Sprühflasche |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Drucksprüher |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 315 mm |
Material | Polyethylen, Polypropylen, VMQ, V2A |
Max. Temperatur (metrisch) | 0°bis 30 °C |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 86 °F |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drucksprühgerät für Lebensmittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur