Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Druckmesser, anaerobes Gefäß Oxoid
Marke:  Thermo Scientific™ Oxoid™ HP0017A
186.01 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10045782
  • 198.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Manometer zur Verwendung mit Thermo Scientific Oxoid Anaerobic Jar (HP0011A).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Manometer
Anaerober Behälter