missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisionsheizplatte mit Regler
Form: Rechteckig; Größe: 6,3 x 4,7 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ PZ28-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.00000kg
Beschreibung
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Der mikroprozessorgesteuerte digitale Regler ermöglicht die Voreinstellung der Betriebstemperatur in Schritten von 0.1& °C für Temperaturen bis 99.9& °C und in Schritten von 1.0& °C für Temperaturen über 100& °C
- Der einstellbare Überhitzungsschutz verhindert gefährlich hohe Temperaturen von Heizplatte und Substanz
- Die abnehmbare Plexiglasabdeckung verhindert den Zugriff durch Unbefugte
- Mithilfe der elektronischen Ausgangssteuerung kann die Heizleistung zwischen 10 und 100 &percnt eingestellt werden, wodurch verhindert wird, dass die Heizplatte die voreingestellte Temperatur überschreitet
- Temperaturmessung mit integriertem, schnellem Sensor (Pt 100)
- Ausgestattet mit einer 3-poligen Diodenausgangsbuchse, um den Anschluss eines Kontaktthermometers oder eines Zeitschalters zu ermöglichen
- Gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Heizfläche
Spezifikation
Heizplatte | |
Rechteck | |
160 x 120 mm | |
7 kg | |
230 V, 500 W |
230 V | |
Aluminiumlegierung | |
110 °C (Max. Temperatur) | |
500 W | |
Überhitzungsschutz, Plexiglasabdeckung, Ausgangssteuerung |