Learn More
Duran™ Premium-Schraubverschlüsse
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe: GL45
Beschreibung
- Ohne Farbzusätze, um das Risiko des Auslaugens zu vermeiden
- Arbeitstemperatur von –196 bis +260 °C
- Sehr hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Dichtigkeit gegen Auslaufen durch Silikondichtung mit PTFE-Beschichtung
- DMF (Nr. 19757, in Verbindung mit Premium-Flasche), lieferbar auf Anfrage
- Typische Anwendungsbereich sind die pharmazeutische Industrie, die Handhabung aggressiver Medien, anspruchsvolle Sterilisationsprozesse wie Heißluft- oder trockene Sterilisation und Depyrogenisierung
Spezifikation
Spezifikation
Beschichtung | PTFE |
Farbe | Durchsichtig |
Enthält | Silikon-Septa |
Material | Polypropylen |
Menge | 5/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | –196 °C bis 260 °C |
Zertifizierung/Konformität | USP |
Höhe (metrisch) | 26 mm |
Produkttyp | Schraubkappe, premium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Premium-Flasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
211157F | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2023 | 1088679 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Premium-Schraubverschlüsse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur