Learn More
Thermo Scientific™ Premium-Packung Klarglasfläschchen mit 0.060 in.-Septen
Beschreibung
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse. Thermo Scientific™ Premium Pack transparente Glasfläschchen mit 0.060 in. Septum besitzen eine Schutzverpackung und ein für die Automatisierung optimiertes dünneres Septum. Der Hartschaum-Trenneinsatz hält Fläschchen sicher getrennt, jedes sitzt in einer eigenen Zelle für ultimativen Fläschchenschutz. Dank der Hartschaum-Abtrennungen können jeweils neun (9) Fläschchen für eine bequeme Handhabung getrennt von der Packung aufbewahrt werden. Jedes Fläschchen verfügt über eine daran befestigte Staubschutzabdeckung, die Partikelansammlungen verhindert und die Injektionsoberfläche vor dem Gebrauch schützt.
- Durchsichtiges Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Optimierte Neigung der Fläschchenschräge zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Erhältlich in 40 ml-Standardgröße
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, mit Standardseptum aus Silikon mit 0,060 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
- Staubschutzhaube aus Polyethylen zum Schutz des Septums vor Partikelansammlungen vor der Analyse
- Septum fest mit der Kappe verklebt — kann beim Durchstechen nicht herausfallen oder verrutschen
- Für die automatisierte Verwendung optimiert
- Verschlüsse und Staubabdeckungen am Fläschchen befestigt
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Unterteilungen aus Hartschaum polstern und schützen die Fläschchen während des Transports und der Handhabung
Angaben zum Recycling:
Bitte Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Sie Produkte erhalten, recyceln.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EP 40 ml Fläschchen, durchsichtig, 0.060 Zoll, verschweißtes Septum, Premium Pack zertifiziert |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Volumen (metrisch) | 40 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
| Füllstand | Zertifiziert |
| Anzahl pro Karton | 72 |
| Ersatzverschluss | 297-2400UB |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.