Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
Marke: Fisherbrand™ HS15994RF
4.40 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In den langlebigen Boxen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
- Die gegossene starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
- Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
- Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
- Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe
- Stapelbare Boxen mit Füßen, die für stabilen Stand sorgen
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten | |
Aufklappbar mit Verschluss | |
100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) | |
Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger | |
34 mm | |
8,18 in. | |
ABS | |
Ja | |
175 mm |
100 | |
Weiß | |
208 x 175 x 34 mm | |
1.33 Zoll | |
Nummerierte Indexkarte | |
208 mm | |
Rechteckig | |
6,88 in. | |
Schaumstoff |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30