Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
Marke:  Fisherbrand™ HS15994PF
4.40 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11711486
  • 12.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In den langlebigen Boxen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
  • Die gegossene starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
  • Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
  • Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
  • Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe
  • Stapelbare Boxen mit Füßen, die für stabilen Stand sorgen
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Aufklappbar mit Verschluss
100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger
34 mm
8,18 in.
ABS
Ja
175 mm
100
Rot
208 x 175 x 34 mm
1.33 Zoll
Nummerierte Indexkarte
208 mm
Rechteckig
6,88 in.
Schaumstoff
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger > Auskleidung: Schaum; Farbe: Rot