Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
Artikelnummer. 11344145 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Auskleidungsmaterial:
Keine
Kork
Schaumstoff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11344145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In den langlebigen Kästen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
In den langlebigen Boxen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
  • Die gegossene starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
  • Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
  • Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
  • Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe
  • Stapelbare Boxen mit Füßen, die für stabilen Stand sorgen
Spezifikation
Typ Objektträger-Lagerungskasten
Objektträgerkapazität 100
Verschlusstyp Aufklappbar mit Verschluss
Farbe Gelb
Kammern 100
Gerät fasst 100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger)
Abmessungen (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger
Höhe (angloamerikanisch) 1.33 Zoll
Höhe (metrisch) 34 mm
Enthält Nummerierte Indexkarte
Länge (angloamerikanisch) 8,18 in.
Länge (metrisch) 208 mm
Material ABS
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Breite (angloamerikanisch) 6,88 in.
Breite (metrisch) 175 mm
Auskleidungsmaterial Kork