Learn More
Fisherbrand™ Premium-Box für Mikroskopobjektträger
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Auskleidungsmaterial:
Keine
Kork
Schaumstoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
In den langlebigen Boxen aus ABS-Kunststoff lassen sich 100 Objektträger sicher aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgerkästen aus farbigem ABS-Kunststoff mit 100 Plätzen halten Standard-Mikroskopobjektträger sicher in nummerierten Schlitzen. Zur sicheren, staubfreien Aufbewahrung.
- Die gegossene starren Boxen halten standardmäßige Mikroskopobjektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen
- Strapazierfähiges ABS-Gehäuse mit oder ohne Einlage
- Schlitze und Einlagen sind entsprechend dem Inventarblatt für die Objektträger nummeriert
- Mit Klappdeckel mit rostfreier, vernickelter Schließe
- Stapelbare Boxen mit Füßen, die für stabilen Stand sorgen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektträger-Lagerungskasten |
| Objektträgerkapazität | 100 |
| Verschlusstyp | Aufklappbar mit Verschluss |
| Farbe | Rot |
| Kammern | 100 |
| Gerät fasst | 100 (25 x 75 mm und 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger) |
| Abmessungen (L x B x H) | 208 x 175 x 34 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard 25 x 75 mm oder 1 x 3 Zoll Mikroskopobjektträger |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.33 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 34 mm |
| Mehr anzeigen |