Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Widerhaken in Premiumqualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Y-förmige Stecknippelverbinder in Premiumqualität sind aus chargenrückverfolgbaren, nicht recycelten Werkstoffen gegossen und für risikobehaftete Anwendungen geeignet.
Marke: Ark Plas Products™ MAD55-DF0
Beschreibung
Hochwertige Armaturen sind aus weißem Nylon, natürlichem Polypropylen, transparentem Polycarbonat und Kynar (PVDF) erhältlich. Erhältlich in zwei Stecktüllen-Ausführungen:Die Standard-Stecktülle
- Entwickelt für die meisten Arten flexibler Schläuche
- Der Innendurchmesser kann auf 40 % bis 50 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
- Hält bis zu 125 psi stand, ohne Verwendung von Schlauchklemmen
- Für den Einsatz mit halbstarren Schläuchen
- Bestens geeignet für Niederdruckanwendungen mit flexiblen Schläuchen
- Der Schlauch kann um 21 % über den Nennwert des Innendurchmessers hinaus erweitert werden
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Autoklavierbar | |
Kynar PVDF | |
-40 °C | |
3/32 x 1/16 in.-Anschluss | |
Naturfarben |
Schlauchverbinder Reduktionsstück | |
1.6 bis 2.4 mm | |
Flexibler Wellschlauch | |
10/Packung | |
Gerade | |
130 °C |