Learn More
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Das Premier APR mit Halbmaske verfügt über eine Silikonmaske mit weichen, abgerundeten Kanten und einem flachen Nasenbügel für geringen Atmungswiderstand und Kompatibilität mit Brillen. Die Doppelfilter verwenden ein Click-Fit-System, und das Vier-Punkt-Gurtsystem mit Nackengurt bietet verbesserten Komfort.
59.00 € - 65.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen (EN) | EN 140 |
---|---|
Farbe | Marineblau |
Design Type | Niedriges Profil |
Einwegprodukt | Nein |
Filtertyp | Doppelfilter |
Benachrichtigungen:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11807171
|
Honeywell™
1001575 |
M |
65.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12652653
|
Honeywell™
1001576 |
Groß |
59.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Material (Facepiece): Silicone
- Filter: Twin Filter System with Click-Fit Connection
- Harness Type: Four-Point with Neck Strap
- Standard/Compliance: EN 140
- Use with (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industries
Spezifikation
EN 140 | |
Niedriges Profil | |
Doppelfilter | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske | |
Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie | |
Vierpunkt mit Nackengurt | |
Je 1 |
Marineblau | |
Nein | |
Silikon | |
Silikon | |
Honeywell™ Click-Fit Filter | |
Ja |