Learn More
Amarell™ Präzisionsthermometer, niedrige Temperatur
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geschlossene Milchglaswaage oder fester Stab
- HG-Füllung
- Kapillare prismatisch
- Richter-Spitze mit Knopf
- In transparentem quadratischem Kunststoffbehälter
- Eichfähig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12-778 |
| Art der Immersion | Vollständig eintauchbar |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Quecksilber, blaue Kapillarrückseite |
| Produkttyp | Laborthermometer |