Learn More
Zwiebel™ Set mit M2-Präzisionsgewichten
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 1000 g
1 bis 2000 g
1 bis 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gewicht für Präzisionskalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gewichteset |
| Klassifikation | M2 |
| Gewicht (metrisch) | 1 bis 1000 g |