Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
Marke: Gestigkeit Harry PZ14EB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Dauerbetrieb geeignet.
- Sorgen für extrem genaue, gleichmäßige Temperaturen, auch in den Ecken und Kanten der Platte.
- Polierte eloxierte Aluminium-Heizfläche.
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Temperatureinstellung bis zu 99,9 in 0,1 °C-Schritten, über 99,9 in 1 °C-Schritten. Die Ist-Temperatur wird kontinuierlich angezeigt.
- Mit separatem Leistungsregler zur Einstellung der Heizleistung von 10 bis 100 %.
- Integriertes Relais ermöglicht den direkten Anschluss von elektronischen Kontaktthermometern.
- Einstellbare Temperaturüberwachung von 50 bis 300 °C (mit PZ 28-1, 30 bis 110 °C) zur Vermeidung von Übertemperaturen.
Spezifikation
140 x 140 x 135 mm | |
Digital | |
Mikroprozessorsteuerung | |
4500 W |
Digitale Heizplatte | |
230 V | |
20°bis 350 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gestigkeit Harry Precision Hotplate > Präzisionsheizplatte; Abmessungen: 140 x 140 x 135 mm; Temperaturbereich: 20 °C bis 350 °C; Spannung: 230 V; Wattleistung: 4500 W
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur