Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Hochleistungsöfen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Precision™ Hochleistungsöfen Trocknungsanwendungen durch, bei denen hohe Temperaturen, extrem präzise Temperaturregelung und ein großer Temperaturbereich mit Stabilität von Raumtemperatur +15 °C bis 325325 °C erforderlich sind. Diese Öfen verfügen über eine qualitativ hochwertige Bauweise und hocheffiziente Isolierung und bieten so eine Temperaturkonstanz mit einer Präzision von ±0.5 °C sowie exzellente Stabilität und Luftaustausch innerhalb der Kammer.
Fortschrittliche PID-Mikroprozessorsteuerung
- Helle LED-Anzeige der Ist- und Solltemperaturen
- Eine integrierte mechanische 12 Stunden-Zeitschaltuhr sowie ein vom Benutzer einstellbarer Sicherheitsthermostat ermöglichen das Abschalten des Stroms bei Übertemperatur.
- Ein hochsensibler RTD-Sensor bietet eine Temperaturempfindlichkeit von ±0,1 °C oder weniger.
- Eine hochwirksame Isolierung gewährleistet eine Temperaturhomogenität von ±0,5 ° bei 100 °°C.
Energieeffizente und sichere Bauweise
- Turbogebläse für effizientes Trocknen sind seitlich innerhalb der Edelstahlkammer angebracht.
- Gesamter Innenraum aus Edelstahl
- Edelstahl-Außentür mit Glasfaserdichtung für sicheren Verschluss
- Kaltgewalztes, chemikalienbeständiges Stahlgehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Überwachung des obersten Temperaturgrenzwerts mit integriertem Schutzschalter schützt den Ofen vor Stromstößen.
- Glasfaser-Türdichtung verhindert Wärmeverlust.
- Heizelemente geringer Dichte gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Kippsichere Einlegeböden im Abstand von 4 cm (1,6 in.) können schnell und einfach für eine gründliche Reinigung herausgenommen werden.
Modell 605P:
- Eine zusätzliche Trennwand bietet niedrige Luftstromwerte für präzises Trocknen und Testen von Materialien bei minimaler Beeinträchtigung von flüchtigen Komponenten.
Modell 625S:
- Rückseitiges Luftdurchbruchfeld mit Haltekäfig und vordere Klappe mit Drucksicherungen für das Testen flüchtiger Stoffe
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei vernickelte, kippsichere Einlegeböden
Empfohlen für:
- Arzneimittelmetabolismus-Studien
- Trockensubstanzanalyse
- Feuchtigkeitsbestimmungen
- Tabakindustrie
Hinweis:
Erfordert drahtgebundene Installation durch einen qualifizierten Techniker
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | Tiefkühlschränke mit 368 Liter (1,4 Kubikfuß) |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM™ E145, Typ IIA, ASTM D-2436 und UL 746B Standards für Leistung und Gleichförmigkeit. UL-gelistet |
| Beschreibung | Modell:605; 208/230 V, 50/60 Hz |
| Kapazität (metrisch) | 39,6 L |
| Temperatur (metrisch) | 15°bis 325 °C |
| Typ | Standardmodell |
| Enthält | Standard model |
| Modell | 605 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 33 x 36 x 33 cm (13 x 14 x 13 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) | 61 x 97,8 x 63,5 cm (24 x 38,5 x 25 in.) |
| Mehr anzeigen |