Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Hochleistungsöfen
Artikelnummer. 15192689 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
605
Spannung:
208/230 V
Packungsgröße:
1 Einheit
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15192689
Marke: Thermo Scientific™ 6051
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Profitieren Sie von der gleichmäßigen Aufheizung, der präzisen Temperaturregelung und dem schnellen Trocknen mit diesen Hochleistungsöfen.
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Precision™ Hochleistungsöfen Trocknungsanwendungen durch, bei denen hohe Temperaturen, extrem präzise Temperaturregelung und ein großer Temperaturbereich mit Stabilität von Raumtemperatur +15 °C bis 325325 °C erforderlich sind. Diese Öfen verfügen über eine qualitativ hochwertige Bauweise und hocheffiziente Isolierung und bieten so eine Temperaturkonstanz mit einer Präzision von ±0.5 °C sowie exzellente Stabilität und Luftaustausch innerhalb der Kammer.
Fortschrittliche PID-Mikroprozessorsteuerung
  • Helle LED-Anzeige der Ist- und Solltemperaturen
  • Eine integrierte mechanische 12 Stunden-Zeitschaltuhr sowie ein vom Benutzer einstellbarer Sicherheitsthermostat ermöglichen das Abschalten des Stroms bei Übertemperatur.
  • Ein hochsensibler RTD-Sensor bietet eine Temperaturempfindlichkeit von ±0,1 °C oder weniger.
  • Eine hochwirksame Isolierung gewährleistet eine Temperaturhomogenität von ±0,5 ° bei 100 °°C.
Energieeffizente und sichere Bauweise
  • Turbogebläse für effizientes Trocknen sind seitlich innerhalb der Edelstahlkammer angebracht.
  • Gesamter Innenraum aus Edelstahl
  • Edelstahl-Außentür mit Glasfaserdichtung für sicheren Verschluss
  • Kaltgewalztes, chemikalienbeständiges Stahlgehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Überwachung des obersten Temperaturgrenzwerts mit integriertem Schutzschalter schützt den Ofen vor Stromstößen.
  • Glasfaser-Türdichtung verhindert Wärmeverlust.
  • Heizelemente geringer Dichte gewährleisten eine lange Lebensdauer.
  • Kippsichere Einlegeböden im Abstand von 4 cm (1,6 in.) können schnell und einfach für eine gründliche Reinigung herausgenommen werden.
Modell 605P:
  • Eine zusätzliche Trennwand bietet niedrige Luftstromwerte für präzises Trocknen und Testen von Materialien bei minimaler Beeinträchtigung von flüchtigen Komponenten.
Modell 625S:
  • Rückseitiges Luftdurchbruchfeld mit Haltekäfig und vordere Klappe mit Drucksicherungen für das Testen flüchtiger Stoffe
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei vernickelte, kippsichere Einlegeböden
Empfohlen für:
  • Arzneimittelmetabolismus-Studien
  • Trockensubstanzanalyse
  • Feuchtigkeitsbestimmungen
  • Tabakindustrie
Hinweis:
Erfordert drahtgebundene Installation durch einen qualifizierten Techniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) Tiefkühlschränke mit 368 Liter (1,4 Kubikfuß)
Zertifizierung/Konformität ASTM™ E145, Typ IIA, ASTM D-2436 und UL 746B Standards für Leistung und Gleichförmigkeit. UL-gelistet
Beschreibung Modell:605; 208/230 V, 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 39,6 L
Temperatur (metrisch) 15°bis 325 °C
Typ Standardmodell
Enthält Standard model
Modell 605
Abmessungen (T x B x H) innen 33 x 36 x 33 cm (13 x 14 x 13 in.)
Abmessungen (L x B x H) 61 x 97,8 x 63,5 cm (24 x 38,5 x 25 in.)
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 38,5 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 97,8 cm
Innenbreite (metrisch) 36 cm
Höhe (angloamerikanisch) 25 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 13 in.
Höhe (metrisch) 63,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 33 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Innentiefe (metrisch) 33 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 230 lb.
Versandgewicht (metrisch) 104,3 kg
Elektrische Anforderungen 208/230 V 50/60 Hz
Spannung 208/230 V
Wirkleistung 2500 w
Stromstärke 10,9 A
Frequenz 50/60 Hz