Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO
Thermo Scientific Precision™ Universalwasserbäder sind für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt
2275.00 € - 5004.90 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Reglertyp | Digital |
Zertifizierung/Konformität | UL, CE |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur bis 100 °C |
Display | Monochrom-LCD |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16285131
|
Thermo Scientific™
TSGP28PMO5 |
28 l | 24 Liter Thermo-Beads | 28 l Universalwasserbad |
5004.90 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962827
|
Thermo Scientific™
TSGP10PMO5 |
10 l | 8 Liter Thermo-Beads | 10 l Universalwasserbad | N/A | ||||||
Beschreibung
- Durch die im Vergleich zu früheren Modellen kleinere Stellfläche haben Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
- Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
- Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
- Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie duale Modelle
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
Edelstahl | |
UL, CE | |
Monochrom-LCD | |
±0,1 °C | |
100-115 V/200-230 V |
Digital | |
Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
4 | |
±0,2 °C | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO