Learn More
Schneider Ludwig™ Precision Density Hydrometer
Marke: Schneider Ludwig™ 3031004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Precision Density Hydrometer | |
300 mm | |
0.900 to 1.000 g/cm3 |