Learn More
Epredia™ Precision Cut-Paraffin
Artikelnummer. p-4532378 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Paraffin
Menge:
8 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10698694
Marke: Epredia™ 501006
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit dem hochwertigen Precision Cut Paraffin erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie. Auch als vorverpacktes Kit für Epredia™ Excelsior™ AS und Revos™ Gewebeeinbettautomat erhältlich.
Mit dem hochwertigen Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie.
  • Qualitätsmischung aus Paraffin, Polymeren und Kunststoffen (typenabhängig in unterschiedlichen Anteilen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 54 bis 57 °C
Produkttyp Paraffin
Menge 8 x 1 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) General purpose