Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Abmessungen (T x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann
- Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
- Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion - nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein, dennoch bietet sie eine große Wiegefläche
- Großes, helles Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse
- Vier mechanische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung der Anwendungsmodi
- Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
- Mit Wechselstromadapter
- Zertifizierungen: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Intern |
| Zertifizierung/Konformität | GLP mit optionaler Druckerkonformität |
| Anschlusstyp | RS232 |
| Fassungsvermögen | 820 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Enthält | AC-Adapter |
| Linearität | 0,02 g |
| Min. Probengewicht | 20 g |
| Modell | FPRS822 |
| Mehr anzeigen |