Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 30488141
763.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Großer Windschutz mit Schiebe- und Seitentüren
- Standardmäßige RS-232-Konnektivität für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
- Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
- Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
- Konzipiert für unkomplizierte Bedienung mit anwenderfreundlichem Display und Benutzeroberfläche
- Sicherheitsschleife für die Kalibriersperre im hinteren Teil der Waage
- Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
- Mit Wechselstrom-Adapter
- Zertifikate: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
Intern | |
RS232 | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
AC-Adapter | |
0,82 g | |
0,001 g | |
Präzisionswaage mit Windschutz | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen | |
120 mm | |
0,5 A |
GLP mit optionaler Druckerkonformität | |
420 g | |
0,001 g | |
0,002 g | |
FPRS423 | |
2 s | |
2 Jahre | |
317 x 201 x 303 mm | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA | |
50/60 Hz |