Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Product Code. 15957500 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Abmessungen (T x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15957500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
  • Großer Windschutz mit Schiebe- und Seitentüren
  • Standardmäßige RS-232-Konnektivität für einfache Datenübertragung
  • Plattform aus Edelstahl
  • Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
  • Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
  • Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
  • Konzipiert für unkomplizierte Bedienung mit anwenderfreundlichem Display und Benutzeroberfläche
  • Sicherheitsschleife für die Kalibriersperre im hinteren Teil der Waage
  • Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
  • Mit Wechselstrom-Adapter
  • Zertifikate: FCC, CE
  • Zwei Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrierung Extern
Zertifizierung/Konformität GLP mit optionaler Druckerkonformität
Anschlusstyp RS232
Fassungsvermögen 420 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,001 g
Enthält AC-Adapter
Linearität 0,002 g
Min. Probengewicht 0,82 g
Modell FPRS423/E
Wiederholgenauigkeit 0,001 g
Stabilisierungszeit 2 s
Typ Präzisionswaage mit Windschutz
Gewährleistung 2 Jahre
Wägemodi Wägen, Teilezählen, Prozentwägen
Abmessungen (T x B x H) 317 x 201 x 303 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 120 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Stromstärke 0,5 A
Frequenz 50/60 Hz