Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Artikelnummer. 15947510 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Abmessungen (T x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15947510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausgestattet mit einem RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation, einem hintergrundbeleuchteten Display und einer einfachen Schnittstelle für eine unkomplizierte Bedienung sind diese Waagen perfekt für Ihren Arbeitsplatz geeignet.
  • Standard-RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
  • Plattform aus Edelstahl
  • Zwei verstellbare Füße,mit denen der Benutzer die Waage nivellieren kann
  • Nivellierungsanzeige auf der Vorderseite – während des Ausrichtungsprozesses ist es nicht erforderlich, auf die Rückseite der Waage zu blicken
  • Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion - nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein, dennoch bietet sie eine große Wiegefläche
  • Großes, helles Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse
  • Vier mechanische Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung der Anwendungsmodi
  • Die Wiegemodi umfassen Wägen, Teilezählung und prozentuales Wägen
  • Mit Wechselstromadapter
  • Zertifizierungen: FCC, CE
  • Zwei Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Intern
Zertifizierung/Konformität GLP mit optionaler Druckerkonformität
Anschlusstyp RS232
Fassungsvermögen 4200 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,1 g
Enthält AC-Adapter
Linearität 0,2 g
Min. Probengewicht 200 g
Modell FPRS4201
Wiederholgenauigkeit 0,1 g
Stabilisierungszeit 1 s
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Wägemodi Wägen, Teilezählen, Prozentwägen
Abmessungen (T x B x H) 317 x 201 x 93 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 180 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Stromstärke 0,5 A
Frequenz 50/60 Hz