Learn More
Fisherbrand™ Präzisionswaagen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modell:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Abmessungen (T x B x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Großer Windschutz mit Schiebe- und Seitentüren
- Standardmäßige RS-232-Konnektivität für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
- Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
- Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
- Konzipiert für unkomplizierte Bedienung mit anwenderfreundlichem Display und Benutzeroberfläche
- Sicherheitsschleife für die Kalibriersperre im hinteren Teil der Waage
- Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
- Mit Wechselstrom-Adapter
- Zertifikate: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Extern |
| Zertifizierung/Konformität | GLP mit optionaler Druckerkonformität |
| Anschlusstyp | RS232 |
| Fassungsvermögen | 220 g |
| Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
| Lesbarkeit | 0,001 g |
| Enthält | AC-Adapter |
| Linearität | 0,002 g |
| Min. Probengewicht | 0,82 g |
| Modell | FPRS223/E |
| Mehr anzeigen |