Learn More
PREB Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F6A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PREB |
---|---|
Klon | 2F6A1 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16849325
|
Proteintech
66981-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16839325
|
Proteintech
66981-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The PREB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PREB. This antibody recognizes human antigen. The PREB antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
PREB | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10113 | |
Primary |
2F6A1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG1 |