Learn More
PREB Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F6A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66981-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16849325
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The PREB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PREB. This antibody recognizes human antigen. The PREB antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PREB
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
2F6A1
Unconjugated
20 μL
10113