Learn More
Brannan Vorkalibriertes digitales Kühlschrankthermometer
Vorkalibriertes digitales Kühlschrankthermometer. Komplett mit vorkalibriertem Zertifikat, das an zwei Fixpunkten eingestellt ist.
Marke: Brannan TC-008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochgenaues Thermometer mit rückführbarem Kalibrierzertifikat
- Kalibrierpunkte 0°C und 35°C
- Zeigt Kühl- oder Gefriertemperatur und Raumtemperatur gleichzeitig an
- Alarmtöne und LEDs blinken, wenn die Temperatur des Kühl- oder Gefrierschranks außerhalb der sicheren Zonen liegt
- Temperaturbereich -50 bis +70°C&F
- 1 m Kabel mit Saugnapf
- Klebepad zur Befestigung am Gerät
- Magnetische Halterung auf der Rückseite des Thermometers
Spezifikation
0°C and 35°C | |
58 x 12 mm | |
Temperature reading | |
2.6 cm | |
5.31 in. | |
10 seconds | |
1 m cable with suction cup | |
0.16 lb. | |
0,79 in. | |
158 °F | |
-58 °F | |
-58°F to 158°F | |
2 Point Traceable | |
1 Year | |
±1°C between 0/40°C otherwise ±2°C | |
1.5 mm | |
2 cm |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
1.02 in. | |
External cable, battery and instructions | |
Plastic | |
22/400/3 | |
0.1°C | |
75 g | |
Keine | |
70 °C | |
-50 °C | |
-50°C to 70°C | |
Fridge or Freezer | |
AAA | |
0.1 | |
LCD |