Learn More
Praseodympulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
Verpackung:
Ampulle
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Praseodymium powder |
Farbe | Grau bis silberfarben |
CAS | 7440-10-0 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Summenformel | Pr |
MDL-Nummer | MFCD00011174 |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 5 g |
Synonym | unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg |
InChI-Schlüssel | PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |