Learn More
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397637
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397637
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11397637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012909.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15878-77-0
Summenformel H12N3O15Pr
Molekulargewicht (g/mol) 435.01
MDL-Nummer MFCD00011175
InChI-Schlüssel LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) nitrate hydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
IUPAC-Name Praseodym(3+); Trinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 326.92 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Green crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX08K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09
ChargennummerP22K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09
ChargennummerH19W039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09
Chargennummer61300461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09
ChargennummerK29S039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012909.30,012909.A1,012909.18,012909.09
Name des Produkts
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >