Learn More
Praseodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306298
Praseodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306298
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11306298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011237.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-77-9
Summenformel Cl3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 247.26
MDL-Nummer MFCD00149828
InChI-Schlüssel LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name praseodymium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 115°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,7712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol
Formelmasse 247.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Praseodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >