Learn More
Praseodymfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351398
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium foil
Farbe Grau
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈1.27g/25x25mm
Form Folie